Imprimer
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzène
PC10283-25G PC10283-5G
APOSPC10283-25GEA 0 EUR
APOSPC10283-25G APOSPC10283-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point d'ébullition: 85 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129166
Numéro CAS: 345-24-4