Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 533 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formule: C₁₃H₁₀ClF₂NO
Poids moléculaire: 269.68 g/mol
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425812
Numéro CAS: 453557-77-2