Imprimer
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 134 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090701
Numéro CAS: 284493-59-0