3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₄H₁₈FNO₄ Poids moléculaire: 283.30 g/mol Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02090715 Numéro CAS: 284493-72-7 |