Imprimer
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10272-1G PC10272-500MG
APOSPC10272-1GEA 405 EUR
APOSPC10272-1G APOSPC10272-500MG
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
2,2,2-Trichloro-1-[4-(4-fluorobenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-1-ethanone
Formule: C₁₃H₇Cl₃FNO₂
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001281
Numéro CAS: 453557-67-0