Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 799 EUR
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formule: C₁₁H₁₄F₃NO
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001278
Numéro CAS: 400878-20-8