Imprimer
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10267-1G PC10267-500MG PC10267-5G
APOSPC10267-1GEA 172 EUR
APOSPC10267-1G APOSPC10267-500MG APOSPC10267-5G
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-[1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formule: C₁₄H₁₁BrF₃NO
Poids moléculaire: 346.15 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00268899
Numéro CAS: 95337-69-2