Imprimer

1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC10263-1G PC10263-25G PC10263-5G
APOSPC10263-1GEA 30.6 EUR
APOSPC10263-1G APOSPC10263-25G APOSPC10263-5G
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02633484
Numéro CAS: 221198-29-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR