Imprimer
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 217 EUR
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂
Poids moléculaire: 233.24 g/mol
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215663
Numéro CAS: 338965-51-8