Imprimer
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10258-1G PC10258-500MG
APOSPC10258-1GEA 799 EUR
APOSPC10258-1G APOSPC10258-500MG
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Formule: C₁₆H₁₇ClF₃N₃O₃
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568671
Numéro CAS: 338965-01-8