Imprimer
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzonitrile
PC10253-1G PC10253-500MG PC10253-5G
APOSPC10253-1GEA 210 EUR
APOSPC10253-1G APOSPC10253-500MG APOSPC10253-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Formule: C₁₄H₈F₃NO
Poids moléculaire: 263.22 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871521
Numéro CAS: 453557-46-5