Imprimer
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10251-1G PC10251-500MG PC10251-5G
APOSPC10251-1GEA 210 EUR
APOSPC10251-1G APOSPC10251-500MG APOSPC10251-5G
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₉H₈ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664527
Numéro CAS: 338761-50-5