Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 108 EUR
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₅H₅F₃N₂O
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139833
Numéro CAS: 122431-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III