Imprimer
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 216 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01590673
Numéro CAS: 336879-99-3