Imprimer
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10246-250MG PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC10246-250MG APOSPC10246-100MG
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀FIN₂O₂
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791218
Numéro CAS: 959576-71-7