Imprimer
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 29 EUR
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Poids moléculaire: 372.139 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243963
Numéro CAS: 338422-71-2
UN: 3261
ADR: 8 III