Imprimer
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 666 EUR
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202782
Numéro CAS: 318247-30-2