Imprimer
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10225-1G PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-1GEA 314 EUR
APOSPC10225-1G APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791208
Numéro CAS: 77458-38-9