Imprimer
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10223-1G PC10223-500MG PC10223-5G
APOSPC10223-1GEA 533 EUR
APOSPC10223-1G APOSPC10223-500MG APOSPC10223-5G
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Methyl-4-{3-amino-3-oxo-1-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₄
Point de fusion: 231…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791206
Numéro CAS: 886360-57-2