Imprimer
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10217-1G PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA 290 EUR
APOSPC10217-1G APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Formule: C₁₆H₁₂ClFN₂O
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425750
Numéro CAS: 451485-60-2