Imprimer
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10214-1G PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA 405 EUR
APOSPC10214-1G APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃N₃O₅
Poids moléculaire: 331.21 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05021855
Numéro CAS: 439095-12-2