Imprimer
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10207-1G PC10207-500MG PC10207-5G
APOSPC10207-1GEA 405 EUR
APOSPC10207-1G APOSPC10207-500MG APOSPC10207-5G
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
3-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₁F₃O₃
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814780
Numéro CAS: 449778-81-8