Imprimer
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminobenzotrifluorure
PC1020-1KG PC1020-500G
APOSPC1020-1KGEA 94.4 EUR
APOSPC1020-1KG APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formule: C₇H₆F₃N
Point d'ébullition: 65…67 °C/15mmHg
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007718
Numéro CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III