2-(4,4,4-Trifluoro-1-methyl-3-oxobutylidene)-1-hydrazinecarbothioamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈F₃N₃OS Point de fusion: 144…145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03011851 Numéro CAS: 383148-57-0 |