Imprimer
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)phenyl]acrylic acid
PC10190-1G PC10190-500MG PC10190-5G
APOSPC10190-1GEA 275 EUR
APOSPC10190-1G APOSPC10190-500MG APOSPC10190-5G
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₂ClFO₃
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091011
Numéro CAS: 400825-72-1