Imprimer
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 372 EUR
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀ClFO₃
Poids moléculaire: 292.7 g/mol
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091010
Numéro CAS: 449778-67-0