Imprimer
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10186-1G PC10186-500MG
APOSPC10186-1GEA 671 EUR
APOSPC10186-1G APOSPC10186-500MG
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(3,4-Difluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀F₂O₃
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091009
Numéro CAS: 338393-76-3