Imprimer
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 434 EUR
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₁FO₃
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091006
Numéro CAS: 338393-64-9