Imprimer
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10180-1G PC10180-500MG
APOSPC10180-1GEA 799 EUR
APOSPC10180-1G APOSPC10180-500MG
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₀ClF₃N₄S
Poids moléculaire: 358.77 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00180796
Numéro CAS: 321430-41-5