N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇F₂N₃O Point de fusion: 161…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03791164 Numéro CAS: 171277-87-5 |