Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 386 EUR
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039215
Numéro CAS: 886762-28-3