4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-4,4'-biphenol monohydrate
Formule:
C₁₂H₄F₈O₃ Point de fusion: 209…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149466 Numéro CAS: 205926-99-4 |