Imprimer
2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10148-1G PC10148-500MG PC10148-5G
APOSPC10148-1GEA 533 EUR
APOSPC10148-1G APOSPC10148-500MG APOSPC10148-5G
2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
2-Chloro-5-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-4-fluorobenzenol
Formule: C₁₄H₁₁ClFNO
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791152
Numéro CAS: 852690-96-1