Imprimer
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 168 EUR
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Poids moléculaire: 349.19 g/mol
Point de fusion: 281…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425718
Numéro CAS: 439094-96-9