Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
Formule:
C₁₄H₉ClF₃NO₂S Poids moléculaire: 347.75 g/mol Point de fusion: 101…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03001227 Numéro CAS: 385383-52-8 |