Imprimer
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 292 EUR
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425716
Numéro CAS: 91920-52-4