Imprimer
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10134-1G PC10134-500MG PC10134-5G
APOSPC10134-1GEA 217 EUR
APOSPC10134-1G APOSPC10134-500MG APOSPC10134-5G
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141725
Numéro CAS: 89159-26-2