Imprimer
Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 405 EUR
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₉ClFNO₅
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425715
Numéro CAS: 439094-94-7