Imprimer
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 519 EUR
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₇H₁₄F₃N₃
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140640
Numéro CAS: 321385-93-7