Imprimer
1,1-Difluoroacetone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1013-1G PC1013-25G PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1013-1G APOSPC1013-25G APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Formule: C₃H₄F₂O
Point d'ébullition: 46,5…46.7 °C/757mmHg
Densité: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 431-05-0
UN: 1224
ADR: 3,II