Imprimer
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 134 EUR
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791147
Numéro CAS: 851975-08-1