Imprimer
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 259 EUR
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791146
Numéro CAS: 446276-00-2