Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10123-1G PC10123-500MG PC10123-5G
APOSPC10123-1GEA 217 EUR
APOSPC10123-1G APOSPC10123-500MG APOSPC10123-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₇H₁₃F₄N₃
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791145
Numéro CAS: 446275-99-6