Imprimer
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10117-1G PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA 292 EUR
APOSPC10117-1G APOSPC10117-5G
Ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁F₆N₃O₂
Poids moléculaire: 379.26 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28385260
Numéro CAS: 439094-91-4