Imprimer
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10114-1G PC10114-500MG PC10114-5G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 0 EUR
APOSPC10114-1G APOSPC10114-500MG APOSPC10114-5G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formule: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568202
Numéro CAS: 96741-18-3