1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂ Point de fusion: 135…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00172245 Numéro CAS: 337919-65-0 |