7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₃ClF₆N₂ Point de fusion: 92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00140156 Numéro CAS: 106582-41-6 |