Imprimer
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 553 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Formule: C₁₂H₁₀F₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689894
Numéro CAS: 144632-97-3