Imprimer
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC10109-25G PC10109-5G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 325 EUR
APOSPC10109-25G APOSPC10109-5G APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₃INO₃
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039213
Numéro CAS: 886762-35-2