Imprimer

2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-nitroaniline

PC10108-25G PC10108-5G
APOSPC10108-25GEA 199 EUR
APOSPC10108-25G APOSPC10108-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039212
Numéro CAS: 886499-21-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR